missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD38 Monoclonal Antibody (OTI8D5), TrueMAB™, OriGene
Descripción
Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.
CD38 Monoclonal antibody specifically detects CD38 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD38 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI8D5 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | CD38 |
| N.º de referencia del gen | P28907 |
| Alias de gen | 2'-phospho-ADP-ribosyl cyclase; 2'-phospho-ADP-ribosyl cyclase/2'-phospho-cyclic-ADP-ribose transferase; 2'-phospho-cyclic-ADP-ribose transferase; ADPRC 1; ADPRC1; ADP-ribosyl cyclase 1; ADP-ribosyl cyclase/cyclic ADP-ribose hydrolase 1; cADPr hydrolase 1; Cd38; CD38 antigen; CD38 antigen (ADP-ribosyl cyclase / cyclic ADP-ribose hydrolase); CD38 antigen (p45); CD38 antigen p45; CD38 molecule; CD38H; Cd38-rs1; cluster of differentiation 38; cyclic ADP-ribose hydrolase 1; ecto-nicotinamide adenine dinucleotide glycohydrolase; I-19; NAD(+) nucleosidase; NAD+ nucleosidase; NIM-R5 antigen; T10 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?