missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD38 Antibody (CD38/8114R) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30163196
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30163196 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30163196

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP321023JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CD38 Monoclonal antibody specifically detects CD38 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD38
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CD38/8114R
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 2'-phospho-ADP-ribosyl cyclase, 2'-phospho-ADP-ribosyl cyclase/2'-phospho-cyclic-ADP-ribose transferase (EC:2.4.99.20), 2'-phospho-cyclic-ADP-ribose transferase, ADPRC 1, ADPRC1, ADP-ribosyl cyclase 1, ADP-ribosyl cyclase/cyclic ADP-ribose hydrolase, ADP-ribosyl cyclase/cyclic ADP-ribose hydrolase 1, cADPr hydrolase 1, CD_antigen: CD38, CD38, CD38 antigen, CD38 antigen (p45), CD38 molecule, cluster of differentiation 38, Cyclic ADP-ribose hydrolase 1, EC 2.4.99.20, EC 3.2.2.6, EC:3.2.2.6, NAD(+) nucleosidase, T10
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 200-300) of human CD38 (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cell Biology, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 952
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.