missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD37 Antibody (lilotomab) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30176471
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30176471 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30176471 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP328316JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

CD37 Monoclonal antibody specifically detects CD37 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD37
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon lilotomab
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD37 antigentetraspanin-26, CD37 molecule, cell differentiation antigen 37, GP52-40, leukocyte antigen CD37, MGC120234, Tetraspanin-26, Tspan-26, TSPAN26leukocyte surface antigen CD37
Especie del huésped Human
Inmunógeno TSPAN26/ CD37
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 951
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.