Learn More
Invitrogen™ Mouse CD36 ELISA Kit
Código de producto. 15405243
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 15405243
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ EMCD36
ELISA
The Mouse CD36 ELISA quantitates Ms CD36 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms CD36. Principle of the method The Mouse CD36 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La CD36 (translocasa de ácido graso, FAT) es una proteína glicosilada ditópica de 88 kDa que pertenece a la familia de receptores eliminadores de clase B. La CD36 se expresa en la mayoría de las células B de la zona marginal en reposo, pero no en las células B B1 y foliculares, y se induce rápidamente en las células B foliculares in vitro en la estimulación de TLR y CD40. La CD36 no afecta el desarrollo de las células B, pero modula la respuesta de los anticuerpos primarios y secundarios. Al igual que el transportador de glucosa GLUT4, la CD36 se translocaliza de las reservas intracelulares a la membrana plasmática tras la estimulación celular mediante insulina. En ratón, la CD36 es responsable de la percepción gustativa de los ácidos grasos de cadena larga. La CD36 se encuentra preferentemente en balsas de lípidos, lo que facilita su asociación con receptores, moléculas de señalización y adaptadoras. La CD36 se une al colágeno, la trombospondina, los fosfolípidos aniónicos y el LDL oxidado. Además, la CD36 puede actuar como molécula de adhesión celular y media directamente en la citoadherencia de los eritrocitos parasitados por Plasmodium falciparum. Las mutaciones en el gen CD36 provocan una deficiencia de glicoproteína plaquetaria. Se han descrito múltiples variantes de transcripción empalmadas alternativamente que codifican la proteína CD36.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q08857
Intervalo del ensayo 27,43-20.000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 30 pg
Intervalo de calibración De 30 pg/mL a 20000 pg/ml
Descripción Kit de ELISA para CD36, 96 ensayos, 1 kit, especie ratón, familia de proteínas Otras proteínas, disciplina de investigación de apoptosis, enzimoinmunoanálisis de adsorción diseñado para la cuantificación y la detección de CD36 en muestras con un lector de microplacas
Analitos detectables CD36
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Método de detección Colorimétrico
Formato del kit de inmunoensayo Sólido
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Proteínas CD
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, Pselectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Tipo de sustrato TMB
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Ratón
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 12491
Símbolo de gen FAT,GPIV,Scarb3
Especie del huésped Ratón
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Volumen de muestra 33 μl de plasma; 33 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo FAT, GPIV, Scarb3
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min