missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD36 Mouse, anti-Human, CoraLite Plus 555, Clone: SMΦ, Proteintech

Código de producto. 18048175 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
18048175 100 Tests 100 tests
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18048175

Marca: Proteintech CL55565248100TESTS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The CD36 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with n/a of human CD36. This antibody recognizes human antigen. The CD36 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is coralite™ plus 555.

Especificaciones

Antígeno CD36
Aplicaciones Flow Cytometry
Clon SMΦ
Concentración 5 μL/Test
Conjugado CoraLite Plus 555
Símbolos de los genes CD36, CHDS7, FAT, Fatty acid translocase, Glycoprotein IIIb, GP3B, GP4, GPIIIB, GPIV, PAS 4, PAS IV, PASIV, Platelet collagen receptor, Platelet glycoprotein 4, Platelet glycoprotein IV, SCARB3, Thrombospondin receptor
Especie del huésped Mouse
Cantidad 100 Tests
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 948
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 2°C to 8°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 900 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgM κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.