missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD36 Mouse anti-Human, BB700, BD Biosciences™

Código de producto. 17238894
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17238894 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17238894 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 746038

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD36 Monoclonal antibody specifically detects CD36 in Human samples. It is validated for Flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD36
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon CLB-IVC7
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Brilliant Blue 700 (BB700)
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
N.º de referencia del gen GPIIIb; GPIV; OKM-5; PASIV; FAT; SCARB3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human Monocytes
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon BB700 under optimal conditions that minimize unconjugated dye and antibody.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.