missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD357 (AITR/GITR) Monoclonal Antibody (YGITR765.4.16), PE
GREENER_CHOICE

Rat Monoclonal Antibody

Marca:  Invitrogen™ MA517934

Código de producto. 15324211

  • 288.00€ / 50 microgramos

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

MA5-17934 targets GITR in FACS applications and shows reactivity with Mouse samples. The MA5-17934 immunogen is mouse GITR transfectant.

Tumor necrosis factor receptor superfamily member 18 (TNFRSF18), also called GITR or AITR is a protein that in humans is encoded by the TNFRSF18 gene. It is mapped to 1p36.33. This gene encodes a member of the TNF-receptor superfamily. The encoded receptor has been shown to have increased expression upon T-cell activation, and it is thought to play a key role in dominant immunological self-tolerance maintained by CD25 (+)CD4 (+) regulatory T cells. Knockout studies in mice also suggest the role of this receptor is in the regulation of CD3-driven T-cell activation and programmed cell death. Three alternatively spliced transcript variants of this gene encoding distinct isoforms have been reported.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

CD357 (AITR/GITR)
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 4-5mg/mL BSA and 0.02% sodium azide
O35714
Tnfrsf18
Mouse GITR transfectant.
50 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG2b
Flow Cytometry
YGITR765.4.16
PE
Tnfrsf18
Activation-inducible TNFR family receptor; AITR; CD357; GITR; GITR-D; glucocorticoid-induced TNFR-related protein; PRO364; TNF receptor superfamily activation-inducible protein; TNF receptor superfamily member 18; TNFRSF18; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 18; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 18; UNQ319; UNQ319/PRO364
Rat
Protein G
RUO
21936
4°C, do not freeze
Liquid
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado