Learn More
CD354 (TREM-1) Rat anti-Mouse, BUV615, Clone: 174031, BD Biosciences™
Descripción
CD354 (TREM-1) Monoclonal antibody specifically detects CD354 (TREM-1) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD354 (TREM-1) |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 174031 |
| Conjugado | Brilliant Ultraviolet 615 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Alias de gen | CD354; TREM-1; Trem1 |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | Mouse TREM-1 (Ala21-Ser202) Recombinant Protein |
| Cantidad | 50 μg |
| Mostrar más |