missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD354 (TREM-1) Rat anti-Mouse, Brilliant Violet 421, Clone: 174031, BD OptiBuild™

Código de producto. 17249544
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17249544 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17249544 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 747899

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD354 (TREM-1) Monoclonal antibody specifically detects CD354 (TREM-1) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD354 (TREM-1)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 174031
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Brilliant Violet 421
Especie del huésped Rat
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba CD354 (TREM-1)
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Refrigerate (2 to 8°C)
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.