missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD35 Antibody (To5), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-50177AF532
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD35 Monoclonal specifically detects CD35 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
| CD35 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| CR1 | |
| C3b receptor-enriched precipitates from tonsil cell membranes | |
| 0.1 mL | |
| 1378 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| To5 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| complement component (3b/4b) receptor 1 (Knops blood group), KN | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido