missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cd34, Rat anti-Mouse, PE, Clone: MEC14.7, Abnova™

Código de producto. 16063706
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16063706 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16063706

Marca: Abnova MAB15683.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno Cd34
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MEC14.7
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry (≤ 1 ug/106 cells) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.4 (protein stabilizer, 0.09% sodium azide).
génica CD34 antigen
Alias de gen AU040960
Símbolos de los genes Cd34
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse cd34
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12490
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store in the dark at 4°C.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.