missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD336 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16846575 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16846575 150 μL 150 microlitros
16856575 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16846575

Marca: Proteintech 551181AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody is specific to CD336.

CD336 is also known as NKp44 or NCR2. CD336 is a 44-kDa transmembrane glycoprotein belonging to the natural cytotoxicity receptor (NCR) family and contains an ITIM domain located in the cytoplasmic tail. Expression of CD336 and NK cell activation by the receptor requires association with DAP12, an ITAM-containing transmembrane accessory protein. Once thought to be expressed exclusively on IL-2-activated NK cells and a subset of gamma delta T lymphocytes, studies have shown expression of CD336 on IL-3-stimulated plasmacytoid dendritic cells, alpha beta T cells in the small intestinal epithelium, and T cells in cord blood. CD336 has been shown to be involved in the innate response of activated NK cells against viral infection and tumor cell proliferation.

Especificaciones

Antígeno CD336
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.31 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica NCR2
N.º de referencia del gen O95944
Alias de gen CD336, LY95, Lymphocyte antigen 95 homolog, NCR2, NK cell activating receptor, NK p44, NKP44
Símbolos de los genes NCR2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9436
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.