missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD335 (NKp46) Monoclonal Antibody (9E2), NovaFluor™ Blue 610-70S, eBioscience™, Invitrogen™

Código de producto. 30055991
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30055991 100 Tests paquete de 100
30056067 25 Tests paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30055991 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor H040T03B06A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD335, also known as NKp46 or NCR1, is a member of the natural cytotoxicity receptor family, which includes NKp30 and NKp44. This type I transmembrane glycoprotein is expressed on NK cells and plays a crucial role in activating and expanding resting NK cells through interactions with dendritic cells. CD335 enhances the ability of NK cells to eliminate tumor and virus-infected cells, such as those infected by influenza. CD335 consists of two Ig-like domains and is related to leukocyte immunoglobulin-like receptors (LIR) and killer inhibitory receptors (KIR). It contributes to the increased efficiency of activated NK cells in mediating tumor cell lysis. Additionally, CD335 interacts with pancreatic beta cells during the development of type 1 diabetes, highlighting its involvement in both immune defense and autoimmune processes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD335 (NKp46)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 9E2
Concentración 0.8 μg/Test
Conjugado NovaFluor Blue 610-70S
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica NCR1
N.º de referencia del gen O76036
Alias de gen 1-Mar; activating receptor 1; Ar1; CD335; hNKp46; Kilr1; KILR-1; LY94; Ly-94; lymphocyte antigen 94; Lymphocyte antigen 94 homolog; lymphocyte antigen 94 homolog (activating NK-receptor; lymphocyte antigen 94 homolog (activating NK-receptor; NK-p46); mAR-1; MAR1 (mouse activating receptor 1); mNKp46; natural cytotoxicity triggering receptor 1; Natural killer cell p46-related protein; natural killer cell receptor; Ncr1; NK cell-activating receptor; NK receptor KILR-1; NKACTR; Nkp46; NK-p46; NK-p46); rAR-1; rat-activating receptor 1
Símbolos de los genes NCR1
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9437
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Formato Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.