missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD33 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16540392
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16540392 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16540392 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA597560

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CD33 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), ELISA

CD33 is a transmembrane protein of the sialic acid-binding immunoglobulin-like lectin (Siglec) family. It belongs to the immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif (ITIM)-containing molecules able of recruiting protein tyrosine phosphatases SHP-1 and SHP-2 to signal assemblies, and these ITIMs are also used for ubiquitin-mediated removal of the receptor from the cell surface. CD33 is expressed on cells of myelomonocytic lineage, binds sialic acid residues in N- and O-glycans on cell surfaces, and is a therapeutic target for acute myeloid leukemia. Further, CD33 is found on granulocyte and macrophage precursors in the bone marrow, but is not on pluripotent stem cells. CD33 is also expressed on, and is a useful marker for, peripheral monocytes. CD33 is useful for distinguishing myelogenous leukemia cells from lymphoid or erythroid leukemias. Diseases associated with CD43 dysfunction include gallbladder lymphoma and extracutaneous mastocytoma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD33
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.91 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CD33
N.º de referencia del gen P20138
Alias de gen CD33; CD33 antigen; CD33 antigen (gp67); CD33 molecule; CD33 molecule transcript; FLJ00391; gp67; Myeloid cell surface antigen CD33; p67; sialic acid binding Ig-like lectin 3; sialic acid-binding Ig-like lectin 3; SIGLEC3; Siglec-3
Símbolos de los genes CD33
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human Myeloid cell surface antigen CD33 protein (49-259AA).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 945
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.