Learn More
CD33 Monoclonal Antibody (OTI1C4), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200018724
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17565792 30 μL 30 microlitros
17545792 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17565792 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA506349S
Mouse Monoclonal Antibody
CD33 Monoclonal antibody specifically detects CD33 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot
Especificaciones
Antígeno CD33
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CD33
N.º de referencia del gen P20138
Alias de gen CD33; CD33 antigen; CD33 antigen (gp67); CD33 molecule; CD33 molecule transcript; FLJ00391; gp67; Myeloid cell surface antigen CD33; p67; sialic acid binding Ig-like lectin 3; sialic acid-binding Ig-like lectin 3; SIGLEC3; Siglec-3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CD33 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 945
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1