missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD33 Monoclonal Antibody (OTI1C4), TrueMAB™, OriGene
Descripción
CD33 Monoclonal antibody specifically detects CD33 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD33 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI1C4 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | CD33 |
| N.º de referencia del gen | P20138 |
| Alias de gen | CD33; CD33 antigen; CD33 antigen (gp67); CD33 molecule; CD33 molecule transcript; FLJ00391; gp67; Myeloid cell surface antigen CD33; p67; sialic acid binding Ig-like lectin 3; sialic acid-binding Ig-like lectin 3; SIGLEC3; Siglec-3 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?