missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD325 Mouse anti-Human, BUV563, Clone: 8C11, BD Biosciences™

Código de producto. 17288354
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17288354 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17288354

Marca: BD Biosciences 741437

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD325 Monoclonal antibody specifically detects CD325 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD325
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 8C11
Conjugado Brilliant Ultraviolet 563
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias de gen Cadherin-2, N-Cadherin; NCAD; CDHM; CDH2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human extracellular N-Cadherin domain Recombinant Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon BUV563 under optimal conditions that minimize unconjugated dye and antibody.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.