Learn More
CD32 Mouse anti-Rat, Unlabeled, Clone: D34-485, BD
Mouse Monoclonal Antibody
255.00€ - 439.00€
Especificaciones
Antígeno CD32
Clon D34-485
Concentración 0.5mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15806208
Ver documentos Detalles de la promoción
BD Biosciences
550270
0.1 mg
255.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
15816208
Ver documentos Detalles de la promoción
BD Biosciences
550271
0.5 mg
439.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The D34-485 antibody reacts specifically with CD32, the FcγII receptor. Rat CD32 is expressed on B lymphocytes, myeloid cells, and some lymphocytes in the thymic medulla. D34-485 mAb blocks binding of aggregated immunoglobulins to the FcγIi receptors in vitro. This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis and in vitro blocking. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Host Species: Mouse
Clone: D34-485
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Rat
Immunogen: Recombinant Rat CD32 Protein
Blocking Assay, Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
CD32
0.5mg/mL
Monoclonal
Mouse
Immunology
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
IgG1 κ
Affinity Purified
Fcgr2b; FcRII; Fc-gamma RII; FcγRII; FcγII receptor
D34-485
Flow Cytometry
Unconjugated
RUO
Rat
Recombinant Rat CD32 Protein
Primary
Store undiluted at 4°C
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only.