missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD319 (CRACC) Rat anti-Mouse, Brilliant Violet 605, Clone: 4G2, BD OptiBuild™

Rat Monoclonal Antibody

Marca:  BD Biosciences 747996

Código de producto. 17259634

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    392.00€
    391.68€ / 50 microgramos
    Ahorro 0.32€
    0.08% Descuento

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

CD319 (CRACC) Monoclonal antibody specifically detects CD319 (CRACC) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

CD319 (CRACC)
Monoclonal
0.2 mg/mL
Rat
RUO
CD319 (CRACC)
Refrigerate (2 to 8°C)
Flow Cytometry
4G2
Brilliant Violet 605
50 μg
Primary
Mouse
IgG1 κ
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado