Learn More
CD31/PECAM-1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 57 publications
Marca: Novus Biologicals NB100-2284
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD31/PECAM-1 Polyclonal specifically detects CD31/PECAM-1 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Xenopus samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Especificaciones
| Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:100 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:500 | |
| PECAM1 | |
| Human, Mouse, Pig |
| Polyclonal | |
| adhesion molecule, CD31, CD31 antigen, CD31/EndoCAM, EndoCAM, FLJ34100, FLJ58394, GPIIA′, PECA1, PECAM-1, PECAM-1, CD31/EndoCAM, platelet endothelial cell adhesion molecule, platelet endothelial cell adhesion molecule-1, platelet/endothelial cell adhesion molecule | |
| Affinity Purified | |
| IgG |
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido