missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD31/PECAM-1 Antibody (C31.10), PE , Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-11580PE
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD31/PECAM-1 Monoclonal antibody specifically detects CD31/PECAM-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
| CD31/PECAM-1 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| adhesion molecule, CD31, CD31 antigen, CD31/EndoCAM, EndoCAM, FLJ34100, FLJ58394, GPIIA', PECA1, PECAM-1, PECAM-1, CD31/EndoCAM, platelet endothelial cell adhesion molecule, platelet endothelial cell adhesion molecule-1, platelet/endothelial cell adhesion molecule | |
| Recombinant human CD31/PECAM-1 protein (Uniprot: P16284) | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Cancer, Cytoskeleton Markers, Embryonic Stem Cell Markers, Endothelial Cell Markers, Extracellular Matrix, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Myeloid Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 5175 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry | |
| C31.10 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido