Learn More
IBA Lifesciences Kit de aislamiento de CD31 para FABian™
Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit, humano
10 kits, humano
Tamaño de la unidad:
1 set
10 sets
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de aislamiento celular no magnético |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Fuente de dadores | Sangre completa humana o capa leucocítica |
| Para utilizar con (aplicación) | Isolation of label-free cells |
| Suficiente para | Sangre completa de 9 ml |
| Cantidad | 10 kits, humano |