Learn More
IBA Lifesciences Kit de aislamiento de CD31 para FABian™
Código de producto. 16245350 Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit, humano
10 kits, humano
Tamaño de la unidad:
1 set
10 sets
Código de producto. 16245350
Marca: IBA Lifesciences 66016001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
For automated positive cell separation. The Isolation Kit for FABian™ provides label-free target cells without the use of high affinity antibodies and magnetic beads
  • El kit se utiliza para la selección de células de CD31+ T de sangre completa o de la capa leucocítica junto con el sistema FABian&trade.
  • Incluye CD31 Fab-Strep (humano), la columna de aislamiento celular, tampón de aislamiento celular, biotina para elución celular y tubos y un adaptador luer Lock con la jeringa.
  • Cada kit es suficiente para una serie FABian&trade para aislar células de 9 ml de sangre completa.
  • Especificaciones
    Tipo de producto Kit de aislamiento celular no magnético
    Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
    Fuente de dadores Sangre completa humana o capa leucocítica
    Para utilizar con (aplicación) Isolation of label-free cells
    Suficiente para Sangre completa de 9 ml
    Cantidad 1 Kit, humano