missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD301a/b (MGL1/2) Rat anti-Mouse , PE, Clone: ER-MP23, BD Biosciences™

Código de producto. 17237824
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17237824 25 μg 25 microgramos
17227824 0.1 mg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17237824 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 567051

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD301a/b (MGL1/2) Monoclonal antibody specifically detects CD301a/b (MGL1/2) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD301a/b (MGL1/2)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon ER-MP23
Conjugado PE
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias de gen CD301a/CD301b; MGL1/MGL2; mMGL1/mMGL2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse Macrophage Precursor Cell Hybrids
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with R-PE under optimum conditions, and unconjugated antibody and free PE were removed.
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.