missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD300f Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16608514
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16608514 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16608514

Marca: Invitrogen™ PA5102036

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total CLM-1.

CLM1 is an inhibitory receptor of the Ig superfamily expressed on myeloid cells. It mediates negative regulatory signals by recruiting SHP1 (PTPN6; MIM 176883) or SHIP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD300f
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica CD300LF
N.º de referencia del gen Q8TDQ1
Alias de gen CD300 antigen like family member F; CD300 antigen-like family member F; CD300 molecule like family member f; CD300 molecule-like family member f; CD300f; Cd300lf; CLIM1; CLM1; CLM-1; CMRF-35-like molecule 1; CMRF35-like molecule 1; DC-derived Ig-like receptor 2; Digr2; F730004D16Rik; IgSF13; Immune receptor expressed on myeloid cells 1; immunoglobin superfamily member 13; immunoglobulin superfamily member 13; inhibitory receptor IREM1; IREM1; IREM-1; Leukocyte mono-Ig-like receptor 3; Lmir3; MAIR-5; MAIR-V; myeloid-associated immunoglobulin-like receptor 5; NK inhibitory receptor; NKIR; Pigr3; UNQ3105/PRO10111
Símbolos de los genes CD300LF
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human CD300LF(Accession Q8TDQ1), corresponding to amino acid residues C62-K112.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 146722
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.