missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD300c Antibody (072), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30146640
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30146640 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30146640 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP289991CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CD300c Monoclonal antibody specifically detects CD300c in Human samples. It is validated for ELISA,Sandwich ELISA Capture
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD300c
Aplicaciones ELISA, Sandwich ELISA Capture
Clasificación Monoclonal
Clon 072
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CD300c antigenCMRF35 antigen, CD300c molecule, CLM-6, CMRF-35, CMRF35 leukocyte immunoglobulin-like receptor, CMRF-35A, CMRF35A leukocyte immunoglobulin-like receptor, CMRF35ACMRF35A1, CMRF35CMRF35-A1, CMRF35-like molecule 6, IgSF16, IGSF16CD300 antigen-like family member C, Immunoglobulin superfamily member 16, LIR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CD300c (Accession#: NP_006669.1; Met1-Arg183).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10871
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.