Descripción
Host Species: Mouse
Clone: HRS4
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Extracellular domain
Immunogen: Recombinant extracellular domain of CD30 protein
Molecular Weight: 120 kDa (mature), 95 kDa (precursor)
Positive Control: Hodgkin's lymphoma
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD30 Ab-4 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | HRS4 |
| Concentración | 1mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant extracellular domain of CD30 protein |
| Cantidad | 100 μL |
| Estado normativo | IVD |
| Mostrar más |