Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD30 (Reed-Sternberg Cell Marker) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody
Tienda Epredia ProductosDescripción
Host Species: Mouse
Clone: Ber-H2
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with baboon and monkey. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Co cells
Molecular Weight: 120 kDa (mature), 95 kDa (precursor)
Positive Control: Hodgkin's lymphoma
Cellular Localization: Membrane and cytoplasm
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD30 Ab-1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | Ber-H2 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Co cells |
| Cantidad | 100 μL |
| Estado normativo | IVD |
| Disciplina de investigación | Oncogenesis |
| Mostrar más |