Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD30 (Reed-Sternberg Cell Marker) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody
Tienda Epredia ProductosDescripción
Host Species: Mouse
Clone: Ber-H2
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with baboon and monkey. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Co cells
Molecular Weight: 120 kDa (mature), 95 kDa (precursor)
Positive Control: Hodgkin's lymphoma
Cellular Localization: Membrane and cytoplasm
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD30 Ab-1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | Ber-H2 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Co cells |
| Cantidad | 7 mL |
| Estado normativo | IVD |
| Disciplina de investigación | Oncogenesis |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.