Learn More
CD3 Rat, Clone: 17A2, enQuireBio™
Código de producto. p-7156806
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
15911798 25 μg 25 microgramos
15901798 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 15911798
Marca: EnquireBio QAB325ug
Rat Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno CD3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 17A2
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
N.º de referencia del gen NP_033980
Símbolos de los genes Cd3g
Especie del huésped Rat
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12502
Contenido y almacenamiento Store at 2-4°C.
Isotype IgG2b κ