Learn More
CD3 Mouse, V450, Clone: UCHT1, enQuireBio™
Código de producto. p-7156673
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
15922268 25 Tests 25 tests
15912268 100 Tests 100 tests
2 options
Código de producto. 15922268
Marca: EnquireBio QAB6V45025Tests
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno CD3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon UCHT1
Concentración 5μL/Test
Conjugado Violet Fluor 450 (V450)
Formulación 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
N.º de referencia del gen NP_001035741
Símbolos de los genes CD3D
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 915
Contenido y almacenamiento Store at 2-4°C.
Isotype IgG1 κ