missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD3 Mouse anti-Rat, FITC, Clone: G4.18, BD

Código de producto. 15839848
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15839848 0.1 mg cada uno
15817878 0.5 mg cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15839848

Marca: BD Biosciences 559975

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The G4.18 antibody reacts with the T-cell receptor-associated CD3 cell-surface antigen found on thymocytes, peripheral T lymphocytes, and dendritic epidermal T cells. It has been reported that CD3 expression is down-regulated within 24 hours in concanavalin A-stimulated rat T cells, and soluble mAb inhibits the allogeneic mixed-lymphocyte proliferative response and cell-mediated cytotoxicity to allogeneic target cells. In vivo treatment with G4.18 mAb prevents cardiac and skin allograft rejection, resulting in donor-specific tolerance. Pre-incubation of splenocytes with the alternate anti-rat CD3 monoclonal antibody, 1F4 (Cat. No. 556970), blocks staining with mAb G4.18.

This antibody is routinely tested by flow cyometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon G4.18
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado FITC
Formulación Aqueous buffered solution containing protein stabilizer and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PHA-stimulated rat lymph node and spleen cells
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG3 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.