missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD3 Mouse anti-Rat, FITC, Clone: 1F4, BD

Código de producto. p-7092531
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
50 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15861349 50 μg cada uno
15888888 0.5 mg cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15861349

Marca: BD Biosciences 561801

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The 1F4 antibody reacts with the T-cell receptor-associated CD3 cell-surface antigen found on thymocytes, peripheral T lymphocytes, and dendritic epidermal T cells. In vitro, immobilized 1F4 mAb induces T-cell proliferation, and soluble mAb synergizes with PMA for T-cell activation. Pre-incubation of splenocytes with mAb 1F4 blocks staining with mAb G4.18 (Cat. No. 559974/554830).

This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were routinely tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1F4
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado FITC
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno F344 rat splenic T cells stimulated with PMA plus A23187
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgM κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.