missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD3 Mouse anti-Human, PE-Cy5, Clone: UCHT1, BD

Código de producto. 15898068
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15898068 100 Tests cada uno
15870679 25 Tests cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15898068

Marca: BD Biosciences 555334

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The UCHT1 monoclonal antibody specifically binds to the human CD3ε-chain, a 20-kDa subunit of the CD3/T cell antigen receptor complex. CD3ε is expressed on 70-80% of normal human peripheral blood lymphocytes and 60-85% of thymocytes. Studies from the HLDA Workshop show that this antibody is mitogenic for CD3ε-positive cells when used in conjunction with costimulatory agents such as pokeweed mitogen or anti-CD28 antibody. CD3 plays a central role in signal transduction during antigen recognition. The UCHT1 antibody stains both surface and intracellular CD3ε unlike the other CD3 clone, HIT3a, that stains only extracellular CD3ε.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon UCHT1
Conjugado PE-Cyanine5
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human infant thymocytes and peripheral blood lymphocytes from a Sézary Syndrome donor
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.