missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD3 Mouse anti-Human, PE, Clone: HIT3A, BD

Código de producto. 15848078
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15848078 100 Tests cada uno
15881349 25 Tests cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15848078

Marca: BD Biosciences 555340

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The HIT3a monoclonal antibody specifically binds to the human CD3 ε-chain, a 20 kDa subunit of the CD3/T cell antigen receptor complex found on 70-80% of normal human peripheral blood lymphocytes and 60-85% of thymocytes. Studies from the HLDA Workshop show that this antibody can be mitogenic for T lymphocytes. The CD3 complex plays a role in signal transduction during antigen recognition by the T cell receptor for antigen. HIT3a antibody does not stain intracellular CD3 unlike the other CD3-specific clone, UCHT1.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon HIT3A
Conjugado PE
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.