Learn More
CD3 Mouse anti-Human, FITC, Clone: HIT3A, BD
Descripción
The HIT3a monoclonal antibody specifically binds to the human CD3 ε-chain, a 20 kDa subunit of the CD3/T cell antigen receptor complex found on 70-80% of normal human peripheral blood lymphocytes and 60-85% of thymocytes. Studies from the HLDA Workshop show that this antibody can be mitogenic for T lymphocytes. The CD3 complex plays a role in signal transduction during antigen recognition by the T cell receptor for antigen. HIT3a antibody does not stain intracellular CD3 unlike the other CD3-specific clone, UCHT1.
This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD3 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | HIT3A |
| Conjugado | FITC |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. |
| Especie del huésped | Mouse |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Cantidad | 25 Tests |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |
For Research Use Only.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.