Descripción
The CD3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with n/a of human CD3. This antibody recognizes human antigen. The CD3 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is coralite™647.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD3 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | Hit3a |
| Concentración | 5 μL/Test |
| Conjugado | CoraLite 647 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 100 Tests |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 916 |
| Mostrar más |