Learn More
CD3 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: OKT3, Proteintech
Código de producto. 16800676 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
16800676 100 Tests 100 tests
1 options
Código de producto. 16800676
Marca: Proteintech CL48865133100TESTS
Mouse Monoclonal Antibody
The CD3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with n/a of human CD3. This antibody recognizes human antigen. The CD3 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is coralite™488.
Especificaciones
Antígeno CD3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OKT3
Concentración 5 μL/Test
Conjugado CoraLite 488
Especie del huésped Mouse
Cantidad 100 Tests
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 916
Especies diana Human
Isotype IgG2a