missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD3 Mouse anti-Human, BUV805, Clone: SK7, BD Horizon™

Código de producto. 17277944
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
17277944 100 Tests 100 tests
17287944 25 Tests 25 tests
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17277944

Marca: BD Biosciences 612893

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD3 Monoclonal antibody specifically detects CD3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon SK7 (also known as Leu-4)
Conjugado Brilliant Ultraviolet 805
Especie del huésped Mouse
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba CD3
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Refrigerate (2 to 8°C)
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.