missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD3 Mouse anti-Human, Brilliant Ultraviolet 737, Clone: UCHT1, BD Horizon™

Código de producto. 17257854
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17257854 25 Tests 25 tests
17247854 100 Tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17257854 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 612751

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The UCHT1 monoclonal antibody specifically binds to the human CD3 ε -chain, a 20-kDa subunit of the CD3/T cell antigen receptor complex. CD3 ε is expressed on 70-80% of normal human peripheral blood lymphocytes and 60-85% of thymocytes. Studies from the HLDA Workshop show that this antibody is mitogenic for CD3 ε -positive cells when used in conjunction with costimulatory agents such as pokeweed mitogen or anti-CD28 antibody. CD3 plays a central role in signal transduction during antigen recognition. The UCHT1 antibody stains both surface and intracellular CD3 ε unlike the other CD3 clone, HIT3a, that stains only extracellular CD3 ε .

The antibody was conjugated to BD Horizon™ BUV737 which is part of the BD Horizon Brilliant™ Ultraviolet family of dyes. This dye is a tandem fluorochrome of BD Horizon BUV395 with an Ex Max of 348-nm and an acceptor dye with an Em Max at 737-nm. BD Horizon Brilliant BUV737 can be excited by the ultraviolet laser (355 nm) and detected with a 740/35 filter. Due to the excitation of the acceptor dye by other laser lines, there may be significant spillover into channels detecting Alexa Fluor™ 700-like dyes (e.g., 712/20-nm filter).

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon UCHT1
Conjugado Brilliant Ultraviolet 737
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human infant thymocytes and peripheral blood lymphocytes from a Sézary Syndrome donor
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.