Learn More
IBA Lifesciences Kit de aislamiento de CD3 para FABian™
Código de producto. 15839774 Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit, humano
10 Kit, humano
Tamaño de la unidad:
1 set
10 sets
Código de producto. 15839774
Marca: IBA Lifesciences 66001010
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
IBA Lifesciences™ CD3 Isolation Kit for FABian™ is for reversible cell isolation delivering label-free target cells.
  • El kit se utiliza para la selección de células CD3+ T de sangre completa o de la capa leucocítica en conjunto con el sistema FABian™.
  • Incluye CD3 Fab-Strep (humano), la columna de aislamiento celular, tampón de aislamiento celular, biotina para elución celular y tubos y un adaptador luer Lock con la jeringa.
  • Cada kit es suficiente para una serie de FABian™ para aislar células de 9 ml de sangre completa.
Especificaciones
Tipo de producto Kit de aislamiento celular no magnético
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Fuente de dadores Sangre humana completa
Para utilizar con (aplicación) Isolation of label-free cells
Suficiente para sangre completa de 9 ml
Cantidad 10 Kit, humano