Learn More
IBA Lifesciences Kit de aislamiento de CD3 para FABian™
Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit, humano
10 Kit, humano
Tamaño de la unidad:
1 set
10 sets
Descrizione
- El kit se utiliza para la selección de células CD3+ T de sangre completa o de la capa leucocítica en conjunto con el sistema FABian™.
- Incluye CD3 Fab-Strep (humano), la columna de aislamiento celular, tampón de aislamiento celular, biotina para elución celular y tubos y un adaptador luer Lock con la jeringa.
- Cada kit es suficiente para una serie de FABian™ para aislar células de 9 ml de sangre completa.
Specifica
Specifica
| Tipo de producto | Kit de aislamiento celular no magnético |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Fuente de dadores | Sangre humana completa |
| Para utilizar con (aplicación) | Isolation of label-free cells |
| Suficiente para | sangre completa de 9 ml |
| Cantidad | 1 Kit, humano |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto