missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cd2ap Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7212086 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16826325 20 μL 20 microlitros
16816325 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16826325

Marca: Proteintech 510461AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a scaffolding molecule that regulates the actin cytoskeleton. The protein directly interacts with filamentous actin and a variety of cell membrane proteins through multiple actin binding sites, SH3 domains, and a proline-rich region containing binding sites for SH3 domains. The cytoplasmic protein localizes to membrane ruffles, lipid rafts, and the leading edges of cells. It is implicated in dynamic actin remodeling and membrane trafficking that occurs during receptor endocytosis and cytokinesis. Haploinsufficiency of this gene is implicated in susceptibility to glomerular disease.

Especificaciones

Antígeno Cd2ap
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica CD2AP
N.º de referencia del gen Q9JLQ0, Q9Y5K6
Alias de gen AL024079, C78928, CD2 associated protein, Cd2ap, METS 1
Símbolos de los genes CD2AP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Cd2ap Fusion Protein Ag0622
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12488, 23607
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.