Learn More
CD29 (Integrin beta 1) Monoclonal Antibody (eBioHMb1-1 (HMb1-1)), NovaFluor™ Red 685, eBioscience™, Invitrogen™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
185.00€ - 348.00€
Especificaciones
Antígeno | CD29 (Integrin beta 1) |
---|---|
Clon | eBioHMb1-1 (HMb1-1) |
Concentración | 0.1 mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30055941
|
Invitrogen
M048T03R02-A |
100 μg |
348.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30055374
|
Invitrogen
M048T02R02-A |
25 μg |
185.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CD29 (Integrin beta 1) Monoclonal antibody specifically detects CD29 (Integrin beta 1) in Mouse, Rat samples. It is validated for Flow CytometryEspecificaciones
CD29 (Integrin beta 1) | |
0.1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Armenian Hamster | |
Mouse, Rat | |
P09055, P49134 | |
16412, 24511 | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! |
eBioHMb1-1 (HMb1-1) | |
Flow Cytometry | |
NovaFluor Red 685 | |
RUO | |
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
4633401G24Rik, AA409975, AA960159, Beta OL, beta oligodendroglia, CD29, CSAT antigen, ENSMUSG00000051907, Fibronectin receptor subunit beta, FNRB, Glycoprotein IIa, Gm9863, gpIIa, integrin beta 1, integrin beta 1 (fibronectin receptor beta), integrin beta 1A precursor, Integrin beta1, integrin beta-1, integrin beta-1 subunit, integrin beta1D, integrin precursor, integrin subunit beta 1, integrin VLA-4 beta subunit, integrin VLA-4 subunit beta, integrin, beta 1, integrin, beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen CD29 includes MDF2, MSK12), ITBG1D, ITGB1, JG22 antigen, MDF2, MSK12, RGD-receptor, very late activation protein, beta polypeptide, VLA-4 subunit beta, VLAB, VLA-BETA | |
IgG | |
Affinity chromatography | |
ITGB1 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
CD29 (Integrin beta 1) Monoclonal Antibody (eBioHMb1-1 (HMb1-1)), NovaFluor™ Red 685, eBioscience™, Invitrogen™