missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD28 Monoclonal Antibody (CC220)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16342614
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 μg
Tamaño de la unidad:
250 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16342614 250 μg 250 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16342614 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor MA528342

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CD28 Monoclonal Antibody (CC220)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD28
Aplicaciones Flow Cytometry, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon CC220
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide
génica Cd28
N.º de referencia del gen Q28071
Alias de gen antigen CD28; CD28; CD28 antigen; CD28 antigen (Tp44); CD28 isoform; CD28 isoform 2; Cd28 molecule; CD28 precursor protein; CD28 protein; CD28 protein precursor; CD28RNA; cell surface protein; CHT28; contains partial extracellular domain; costimulatory molecule B7 receptor CD28; EGK_04709; MGC138290; sCD28; soluble CD28; T44; T-cell costimulatory molecule CD28; T-cell costimulatory molecule Tp44; T-cell-specific surface glycoprotein CD28; T-cell-specific surface glycoprotein CD28 homolog; TP44
Símbolos de los genes Cd28
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Plasmid DNA encoding the bovine CD28 gene.
Método de purificación Protein A
Cantidad 250 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 281050
Especies diana Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.