Descripción
The CD279 (PD-1) antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with n/a of human CD279 (PD-1). This antibody recognizes human antigen. The CD279 (PD-1) antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is pe.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD279 (PD-1) |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | J110 |
| Concentración | 5 μL (1 μg)/Test |
| Conjugado | PE |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 100 Tests |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 5133 |
| Mostrar más |