missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD279 (PD-1) Mouse anti-Human, Oligo, Clone: EH12.1 (also known as EH12), BD™ AbSeq ™

Código de producto. 17203085
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 Tests
Tamaño de la unidad:
25 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17203085 25 Tests 25 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17203085 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 940015

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD279 (PD-1) Monoclonal antibody specifically detects CD279 (PD-1) in Human samples. It is validated for Single Cell 3' Sequencing
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD279 (PD-1)
Aplicaciones Single Cell 3' Sequencing
Clasificación Monoclonal
Clon Clone EH12.1 (also known as EH12)
Conjugado Oligo
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Alias de gen PD1; hPD-1; hPD-l; PDCD1; PDC1; Programmed cell death 1; SLEB2; hSLE1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human PD-1 Recombinant Protein
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography and conjugated to BD AbSeq oligonucleotide under optimal conditions.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.