Learn More
Invitrogen™ CD278 (ICOS) Monoclonal Antibody (ISA-3), NovaFluor™ Yellow 730, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
181.00€ - 399.00€
Especificaciones
| Antígeno | CD278 (ICOS) |
|---|---|
| Clon | ISA-3 |
| Concentración | 0.6 μg/Test |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30055850
|
Invitrogen™
H060T03Y07-A |
100 Tests |
399.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30054934
|
Invitrogen™
H060T02Y07-A |
25 Tests |
181.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CD278 (ICOS) Monoclonal antibody specifically detects CD278 (ICOS) in Human samples. It is validated for Flow CytometryEspecificaciones
| CD278 (ICOS) | |
| 0.6 μg/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| Q9Y6W8 | |
| 29851 | |
| Primary | |
| 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE! |
| ISA-3 | |
| Flow Cytometry | |
| NovaFluor Yellow 730 | |
| RUO | |
| PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
| Activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule; Ailim; CCLP; CD278; CD28 and CTLA-4-like protein; CD28-related protein 1; CRP-1; CVID1; H4; Icos; inducible costimulator; inducible T cell costimulator; inducible T cell co-stimulator; inducible T-cell costimulator; inducible T-cell co-stimulator; Ly115 | |
| IgG1 κ | |
| Affinity chromatography | |
| ICOS |