missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD278 (ICOS) Monoclonal Antibody (ISA-3), NovaFluor™ Red 660, eBioscience™, Invitrogen™

Código de producto. 30056235
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30056235 100 Tests paquete de 100
30055570 25 Tests paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30056235 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor H060T03R01A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ICOS (CD278) encodes a protein that is a member of the CD28 and CTLA-4 cell-surface receptor family. It functions as a homodimer and has a crucial role in cell-cell signaling, immune responses, and the regulation of cell proliferation. ICOS has been linked to various disorders, including Immunodeficiency, Common Variable, 1 and Common Variable Immunodeficiency.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD278 (ICOS)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon ISA-3
Concentración 0.6 μg/Test
Conjugado NovaFluor Red 660
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica ICOS
N.º de referencia del gen Q9Y6W8
Alias de gen Activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule; Ailim; CCLP; CD278; CD28 and CTLA-4-like protein; CD28-related protein 1; CRP-1; CVID1; H4; Icos; inducible costimulator; inducible T cell costimulator; inducible T cell co-stimulator; inducible T-cell costimulator; inducible T-cell co-stimulator; Ly115
Símbolos de los genes ICOS
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29851
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Formato Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.