missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD275 (B7-H2) Monoclonal Antibody (05), Invitrogen™

Código de producto. p-7240519
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17759733 50 μL 50 microlitros
17789573 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17759733

Marca: Invitrogen™ MA543377

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Specificity: Human ICOSL/ICOS ligand/B7-h2

Inducible co-stimulator ligand (ICOSL) is a specific ligand on antigen-presenting cells and cells of the peripheral tissue that binds to the inducible co-stimulator receptor (ICOS). ICOS belongs to the CD28/CD152 receptor family that regulates T-cell activation and function. ICOSL is expressed on monocytes, dendritic cells and B cells and can be induced by inflammatory stimuli in peripheral tissue. Binding to ICOSL delivers a co-stimulatory signal for T cell proliferation and cytokine secretion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD275 (B7-H2)
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 05
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica ICOSLG
N.º de referencia del gen O75144
Alias de gen AU044799; B7 homolog 2; B7 homologue 2; B7h; B7H2; B7-H2; B7-like protein Gl50; B7-related protein 1; B7RP1; B7RP-1; BG071784; CD275; GI50; GL50; GL50-B; ICOS ligand; ICOSL; ICOS-L; ICOSLG; inducible T-cell costimulator ligand; inducible T-cell co-stimulator ligand; KIAA0653; LICOS; Ly115l; mKIAA0653; RGD1562791; transmembrane protein B7-H2 ICOS ligand
Símbolos de los genes ICOSLG
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Human ICOSL/ICOS ligand/B7-h2 Protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23308
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.